Learn More
Texwipe™ TexTra™ Wischtücher
Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25 x 60 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Diese einlagigen Wischtücher haben die Flüssigkeitsaufnahme von zweilagigen Wischtüchern
- TexTra™ kombiniert diese hohe Saugfähigkeit mit großer Abriebfestigkeit
- Kann für die Verwendung in sterilen Umgebungen autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 3 - 8, Klasse 1 - 100.000, EU Klasse A - D |
| Abmessungen (L x B) | 25 x 60 cm |
| Sterilität | Steril |