Learn More
Texwipe TexSeal™ Reinraumtücher TX2029
Artikelnummer. 16649893 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16649893 9 x 9 in. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16649893 Lieferant Texwipe Lieferanten-Nr. TX2029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TX2029 ist für den Einsatz in den anspruchsvollsten Reinraumumgebungen konzipiert. Der Wischer hat vier vollständig versiegelte Grenzen, um die Abgabe von Fasern und Partikel zu verhindern.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Vier vollständig versiegelte Grenzen, um die Abgabe von Fasern zu verhindern
  • Hervorragendes Verhältnis von Wischeffizienz, Abnutzungsresistenz und Aufnahmefähigkeit
  • 100 % Endlosfilament-Polyester
  • Gewährleisten Reinheit mit einem geringen Gehalt an Ionen und extrahierbaren Stoffen
  • Beständig gegen Abnutzung bei strenger Beanspruchung oder beim Abwischen von rauen Oberflächen
  • Verhindert Produkt- und Reinraumkontaminationen durch Minimierung der Faser- und Partikelfreisetzung
  • Chargen-übergreifende Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester-Gestrick
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in.