Learn More
Texas TPH Mischung 169 20000 μg/ml in n-Pentan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 68334-30-5, 8006-61-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | No. 2 Diesel Oil∣Regular Unleaded Gasoline |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Pentan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | No. 2 Diesel Oil 20000 μg/mL∣Regular Unleaded Gasoline 20000 μg/mL |