Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ %
Artikelnummer. 11488616
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11488616
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16008.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1719-71-7 | C23H17ClN4 | 384.867 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1719-71-7
Summenformel C23H17ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 384.867
MDL-Nummer MFCD00011875
InChI-Schlüssel RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet at
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrazolium Violet
Schmelzpunkt 247°C to 249°C
Menge 5 g
Formelmasse 384.87
Reinheit (%) ≥98%