Learn More
Tetravinylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10066013 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 10066013
Marke: Thermo Scientific Acros 321080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1112-56-7 | C8H12Sn | 226.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-56-7
Summenformel C8H12Sn
Molekulargewicht (g/mol) 226.88
MDL-Nummer MFCD00008608
InChI-Schlüssel MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl
PubChem CID 66189
IUPAC-Name Tetrakis(ethenyl)stannan
SMILES C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetravinyl tin
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 160°C to 163°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Sn(CH=CH2)4
Brechungsindex 1.5000 to 1.503
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.24
Formelmasse 226.88
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig