Learn More
Tetrapropylammoniumperruthenat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10758833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10758833 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10662065 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10758833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378392500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 114615-82-6 | C12H28NO4Ru | 351.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114615-82-6
Summenformel C12H28NO4Ru
Molekulargewicht (g/mol) 351.43
MDL-Nummer MFCD00074914
InChI-Schlüssel HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC-Name Ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxid;trihydrat
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium perruthenate
Schmelzpunkt 160.0°C
Farbe Schwarz
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 9386
Formelmasse 351.43
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium perruthenate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.