Learn More
Tetrapropylammoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3779680
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
15780-02-6
C12H28ClNO4
285.8
MFCD00041979
LJDKWXHIGFOFDB-UHFFFAOYSA-M
tetrapropylammonium perchlorate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium perchlorate, tetrapropylazanium perchlorate, tetrapropyl ammonium perchlorate, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium perchlorate
85095
Tetrabutylazanium;Perchlorat
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
15780-02-6
C12H28ClNO4
285.8
MFCD00041979
LJDKWXHIGFOFDB-UHFFFAOYSA-M
tetrapropylammonium perchlorate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate 1:1, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, perchlorate, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium perchlorate, tetrapropylazanium perchlorate, tetrapropyl ammonium perchlorate, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium perchlorate
85095
Tetrabutylazanium;Perchlorat
CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
Oxidationsreagenz, Phase-Transfer-Katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium perchlorate
Schmelzpunkt 238°C to 240°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2)4NClO4
Menge 25 g
Formelmasse 285.8
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrapropylammonium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.