Learn More
Tetrapropylammoniumchlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10483931 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10147143 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10483931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420710250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5810-42-4
Summenformel C12H28ClN
Molekulargewicht (g/mol) 221.81
MDL-Nummer MFCD00038729
InChI-Schlüssel FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
IUPAC-Name Tetrapropylazanium;chlorid
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrapropylammonium chloride
Schmelzpunkt 240.0°C to 242.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3CH2CH2)4NCl
Menge 25 g
Formelmasse 221.81
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Kristalle