Learn More
Tetraphenylzinn, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442947
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15442947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 071117.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenyltin
CAS 595-90-4
Schmelzpunkt 224°C to 227°C
Siedepunkt >420°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Summenformel C24H20Sn
MDL-Nummer MFCD00003006
Menge 100 g
UN-Nummer UN3146
Synonym tetraphenyltin, stannane, tetraphenyl, tetraphenyl tin, ccris 6326, tin, tetraphenyl-,, stannane,tetraphenyl, acmc-209mem
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name tetraphenylstannane
Molekulargewicht (g/mol) 427.13
PubChem CID 61146
Formelmasse 427.11
Physikalische Form Kristallin