Learn More
Tetraphenylphosphoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10388240 10 g Glasflasche 10 Gramm
10502421 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388240 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204030100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2001-45-8
Summenformel C24H20ClP
Molekulargewicht (g/mol) 374.85
MDL-Nummer MFCD00011916
InChI-Schlüssel WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
IUPAC-Name tetraphenylphosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylphosphonium chloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 275.0°C to 280.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)4PCl
Menge 10 g
Beilstein 16, II, 373
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 374.84
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraphenylphosphonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.