Learn More
Tetraphenylphosphoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413940
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413940 2 g 2 Gramm
11403234 10 g 10 Gramm
11413234 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413940 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10575.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Tetraphenylphosphonium chloride is used to generate lipophilic salts from inorganic and organometallic anions. Thus, Ph4P+ is useful as a phase-transfer catalyst, again because it allows inorganic anions to dissolve in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraphenylphosphoniumchlorid wird zur Erzeugung lipophiler Salze aus anorganischen und organometallischen Anionen verwendet. Daher ist Ph4P+ auch als Phasentransferkatalysator nützlich, da sich anorganische Anionen in organischen Lösungsmitteln auflösen können.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2001-45-8
Summenformel C24H20ClP
Molekulargewicht (g/mol) 374.85
MDL-Nummer MFCD00011916
InChI-Schlüssel WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, co
PubChem CID 164911
IUPAC-Name tetraphenylphosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 272°C to 278°C
Menge 2 g
Beilstein 3922393
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 374.86
Reinheit (%) 98%