Learn More
Tetraphenylphosphoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432558 50 g 50 Gramm
11422558 10 g 10 Gramm
11423940 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15860.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2751-90-8 | C24H20BrP | 419.30 g/mol
Tetraphenylphosphonium bromide is a supporting electrolyte for the electroreduction of buckminsterfullerene. It is used to extract heavy metals from aqueous solution as ion-association complexes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraphenylphosphoniumbromid ist ein unterstützender Elektrolyt für die Elektroreduktion von Buckminsterfulleren. Es wird zur Extraktion von Schwermetallen aus wässriger Lösung als Ionenassoziationskomplex verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Beständig bei Raumtemperatur in geschlossenen Behältern unter normalen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2751-90-8
Summenformel C24H20BrP
Molekulargewicht (g/mol) 419.30
MDL-Nummer MFCD00011915
InChI-Schlüssel BRKFQVAOMSWFDU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide, tetraphenylphosphoniumbromide, tetraphenylphosponium bromide, tetraphenylphosphanium bromide, phosphonium, tetraphenyl-, bromide 1:1, ph4pbr, bromotetraphenylphosphorane, acmc-1ce9k, tetraphenylphosphorus bromide
PubChem CID 2724163
IUPAC-Name Tetraphenylphosphanium;bromid
SMILES [Br-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 296°C to 302°C
Menge 50 g
Beilstein 3922383
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9237
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 419.31
Reinheit (%) ≥98%