Learn More
Tetraphenylbornatrium, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10311221 100 g Glasflasche 100 Gramm
10351171 25 g Glasflasche 25 Gramm
11905881 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10311221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424451000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143-66-8 ∣ C24H20BNa ∣ 342.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-66-8
Summenformel C24H20BNa
Molekulargewicht (g/mol) 342.22
MDL-Nummer MFCD00011494
InChI-Schlüssel HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
PubChem CID 2723787
IUPAC-Name Natriumtetraphenylboranuid
SMILES [Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylboron sodium
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Kristalle oder Granulatpulver
Menge 100 g
Strukturformel (C6H5)4BNa
Merck Index 15,8818
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 342.21
Güte ACS-Reagenz
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (105°C)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraphenylboron sodium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.