Learn More
Tetraphenylboronnatrium, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-199081
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
143-66-8
C24H20BNa
342.22
MFCD00011494
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
2723787
sodium tetraphenylboranuide
[Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
143-66-8
C24H20BNa
342.22
MFCD00011494
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
sodium tetraphenylborate, tetraphenylboron sodium, sodium tetraphenylboron, kalignost, sodium tetraphenylborate 1-, kalibor, dotite kalibor, kariporu k, borate 1-, tetraphenyl-, sodium, sodium tetraphenylboride
2723787
sodium tetraphenylboranuide
[Na+].C1=CC=C(C=C1)[B-](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tetraphenylboron-Natrium, 99,5 %, C24H20BNA, CAS-Nummer 143-66-8, Borat 1-, Tetraphenyl-, Natrium-, Dotit-Kalibor, Kalibor, Kalignost, Kariporu k, Natriumtetraphenylborat, Natriumtetraphenylborat 1-, Natriumtetraphenylborid, Natriumtetraphenylboron, Tetraphenylboron-Natrium, 100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetraphenylboron sodium
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Farblos
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4 % min. (Total base)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)4BNa
Menge 25 g
Merck Index 15, 8818
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in acetone, slightly soluble in ether and chloroform, practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 342.21
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraphenylboron sodium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.