Learn More
Tetraoctyltin (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30006574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006574 25 mL 25 Milliliter
30005825 50 mL 50 Milliliter
17931345 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT31045325ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3590-84-9
Summenformel C32 H68 Sn
Molekulargewicht (g/mol) 571.59
Synonym Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI), Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tetraoctyltin
IUPAC-Name Tetraoctylstannane
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraoctyltin
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 mL
InChI-Formel InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
Formelmasse 572.4343
Reinheit (%) >95%