Learn More
Tetraoctylzinn 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraoctyltin |
| CAS | 3590-84-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tetraoctyltin |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C32 H68 Sn |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Tetraoctylstannane, NSC 65527, Tetra-n-octylstannane, Tetra-n-octyltin, Tin, tetraoctyl- (6CI,7CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3; |
| SMILES | CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC |
| Mehr anzeigen |