Learn More
Tetrandrin, TRC
Artikelnummer. 30454604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454604 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454604 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3057851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrandrine
CAS 518-34-3
Summenformel C38 H42 N2 O6
Menge 1 g
Synonym 16H-1,24:6,9-Dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline','3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-','(4aS,16aS)-, Berbaman','6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl-','(1beta)-, Tetrandrine (6CI,7CI,8CI), (+)-Tetrandrine, (S,S)-Tetrandrine, 16H-1,24:6,9-Dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline','3,4,4a,5,16a,17,18,19-octahydro-12,21,22,26-tetramethoxy-4,17-dimethyl-','[4aS-(4aR*,16aR*)]-, Fanchinine, Hanfangchin A, NSC 77037, S,S-(+)-Tetrandrine, Sinomenine A, TTD, Tetrandrin, d-Tetrandrine
InChI-Formel InChI=1S/C38H42N2O6/c1-39-15-13-25-20-32(42-4)34-22-28(25)29(39)17-23-7-10-27(11-8-23)45-33-19-24(9-12-31(33)41-3)18-30-36-26(14-16-40(30)2)21-35(43-5)37(44-6)38(36)46-34/h7-12,19-22,29-30H,13-18H2,1-6H3/t29-,30-/m0/s1
SMILES COc1ccc2C[C@@H]3N(C)CCc4cc(OC)c(OC)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc1c2)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c34
Molekulargewicht (g/mol) 622.75
Formelmasse 622.3043