Learn More
Tetramethylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30454034
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454034 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT30565010G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylurea
CAS 632-22-4
Summenformel C5 H12 N2 O
Menge 10 g
Synonym Urea','N,N,N',N'-tetramethyl- (ACI), N,N,N',N'-Tetramethylurea (ACI), Urea','1,1,3,3-tetramethyl- (6CI), Urea','tetramethyl- (8CI','9CI), NSC 91488, Temur, Tetramethylcarbamide, Tetramethylurea, TMU
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Formelmasse 116.095