Learn More
Tetramethyltin, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 163980100
Additional Details : CAS : 594-27-4 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10001950
  • 70.22 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
27-05-2021
Chemische Identifikatoren
594-27-4
178.83
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
11661
Tetramethylstannan
C4H12Sn
MFCD00008278
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
CHEBI:30420
C[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Tetramethyltin
−12°C
Glasflasche
1.29
Farblos
10g
594-27-4
C4H12Sn
MFCD00008278
tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Tetramethylstannan
11661
178.83
98%
1.2900g/mL
Authentic
1.4400 to 1.4420
74.0°C to 75.0°C
-54.0°C
99%
97.5% min. (GC)
(CH3)4Sn
04, 631
Solubility in water: immiscible.
C[Sn](C)(C)C
178.83
CHEBI:30420
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tetramethyltin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation