Learn More
Tetramethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308953 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10308953
Marke: Thermo Scientific Acros 268860025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-76-3
Summenformel C4H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 88.23
MDL-Nummer MFCD00008274
InChI-Schlüssel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-Name Tetramethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylsilane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -99.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 26.0°C to 28.0°C
Flammpunkt −27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(CH3)4
Brechungsindex 1.3585
Menge 2.5 L
Beilstein 04, 625
Merck Index 15, 9377
Relative Dichte 0.64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 88.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit