Learn More
Tetramethylsilan, 99 %, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205004 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10205004 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10205004 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427331000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylsilane
CAS 75-76-3
Schmelzpunkt -99°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 26°C to 28°C
Flammpunkt -27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H12Si
Strukturformel Si(CH3)4
Brechungsindex 1.3585
MDL-Nummer MFCD00008274
Menge 100 mL
Merck Index 15, 9377
Relative Dichte 0.64
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
InChI-Schlüssel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Tetramethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 88.23
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
Formelmasse 88.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit