Learn More
Tetramethylsilan, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylsilan wird als Baustein in der organometallischen Chemie verwendet. Es dient als Nebenprodukt bei der Herstellung von Methylchlorsilanen. Außerdem dient es als Vorläufer zu Siliciumdioxid oder Siliciumcarbid. Es wird als interner Referenzstandard für die Kalibrierung von chemischen Sieben für die 1-, 13- und 29-NMR-Spektroskopie verwendet. Außerdem wird es als Flugzeugtreibstoff verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unmischbar mit kalter Schwefelsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Tetramethylsilan wird als Baustein in der organometallischen Chemie verwendet. Es dient als Nebenprodukt bei der Herstellung von Methylchlorsilanen. Außerdem dient es als Vorläufer zu Siliciumdioxid oder Siliciumcarbid. Es wird als interner Referenzstandard für die Kalibrierung von chemischen Sieben für die 1-, 13- und 29-NMR-Spektroskopie verwendet. Außerdem wird es als Flugzeugtreibstoff verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unmischbar mit kalter Schwefelsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Siedepunkt | 26°C to 27°C |
Chemischer Name oder Material | Tetramethylsilane |
Schmelzpunkt | -100°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2749 |
Beilstein | 1696908 |
Flammpunkt | −27°C (−16°F) |
Merck Index | 14,9229 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid. |
Formelmasse | 88.23 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.