Learn More
Tetramethylsilan, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494524 100 g 100 Gramm
11484524 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494524 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13148.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-76-3 | C4H12Si | 88.23 g/mol
Tetramethylsilane is used as a building block in organometallic chemistry. It acts as a by-product in the production of methyl chlorosilanes. Also, it serves as a precursor to silicon dioxide or silicon carbide. It is used as internal reference standard for the calibration of chemical sift for 1, 13 and 29 NMR spectroscopy. In addition, it is used as an aviation fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylsilan wird als Baustein in der organometallischen Chemie verwendet. Es dient als Nebenprodukt bei der Herstellung von Methylchlorsilanen. Außerdem dient es als Vorläufer zu Siliciumdioxid oder Siliciumcarbid. Es wird als interner Referenzstandard für die Kalibrierung von chemischen Sieben für die 1-, 13- und 29-NMR-Spektroskopie verwendet. Außerdem wird es als Flugzeugtreibstoff verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether und den meisten organischen Lösungsmitteln. Unmischbar mit kalter Schwefelsäure.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-76-3
Summenformel C4H12Si
Molekulargewicht (g/mol) 88.23
MDL-Nummer MFCD00008274
InChI-Schlüssel CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetramethyl, tetramethylsilicane, tetramethyl silane, silicon, tetramethyl, tetramethyl-silane, unii-41y0rbg14q, me4si, ch3 4si, si ch3 4, chembl68073
PubChem CID 6396
ChEBI CHEBI:85361
IUPAC-Name Tetramethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 26°C to 27°C
Chemischer Name oder Material Tetramethylsilane
Schmelzpunkt -100°C
Menge 100 g
Flammpunkt −27°C (−16°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.359
Dichte 0.646
UN-Nummer UN2749
Beilstein 1696908
Merck Index 14,9229
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ether and most organic solvents. Immiscible with cold sulfuric acid.
Formelmasse 88.23
Reinheit (%) 99.9%