Learn More
Tetramethylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30456454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456454 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456454 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT890280100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylphosphonium Bromide
CAS 4519-28-2
Summenformel C4 H12 P . Br
Menge 100 mg
Synonym Phosphonium','tetramethyl-','bromide (8CI','9CI), Tetramethylphosphonium bromide (7CI), NSC 617067
InChI-Formel InChI=1S/C4H12P.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C[P+](C)(C)C
IUPAC-Name Tetramethylphosphonium; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 171.016
Formelmasse 169.986