Learn More
Tetramethylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetramethylphosphonium bromide |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 171.03 |
| Reinheit (%) | 98% |