Learn More
Tetramethylethylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494624
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494624 25 g 25 Gramm
11484624 5 g 5 Gramm
11404634 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494624 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13201.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.162 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Tetramethylethylen ist ein pharmazeutisches Intermediat. Ozonolyse in reinem Tetramethyleneethylen ergibt Tetramethylethylen-Epoxid als Produkt.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.071 g/l)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-79-1
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.162
MDL-Nummer MFCD00008897
InChI-Schlüssel WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbut-2-en
SMILES CC(=C(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylethylene
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.705
Siedepunkt 72°C to 73°C
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.412
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1361357
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.071g/L)
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 97%