Learn More
Tetramethyldisilazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetramethyldisilazane is used as a gas chromatographic derivatizing reagent. Further, it reacts with phenol to prepare dimethylphenoxysilane. In addition, it is used in electronic, polymer and pharmaceutical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tetramethyldisilazan wird als gaschromatographisches Derivatmittel verwendet. Außerdem reagiert es mit Phenol zur Präparation von Dimethylphenoxysilan. Darüber hinaus wird es in der Elektronik-, Polymer- und Pharmaindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 99°C to 100°C |
| Chemischer Name oder Material | Tetramethyldisilazane |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN2924 |
| Beilstein | 741869 |
| Flammpunkt | −3°C (26°F) |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with common organic solvents. |
| Formelmasse | 133.34 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Geruch | Ammonia-like |
| Mehr anzeigen |