Learn More
Tetramethyldisilazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466837
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11466837 10 g 10 Gramm
11476837 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14304.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15933-59-2 | C4H13NSi2 | 131.325 g/mol
Tetramethyldisilazane is used as a gas chromatographic derivatizing reagent. Further, it reacts with phenol to prepare dimethylphenoxysilane. In addition, it is used in electronic, polymer and pharmaceutical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethyldisilazan wird als gaschromatographisches Derivatmittel verwendet. Außerdem reagiert es mit Phenol zur Präparation von Dimethylphenoxysilan. Darüber hinaus wird es in der Elektronik-, Polymer- und Pharmaindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15933-59-2
Summenformel C4H13NSi2
Molekulargewicht (g/mol) 131.325
MDL-Nummer MFCD00025626
InChI-Schlüssel GJWAPAVRQYYSTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, bis dimethylsilyl amine, tetramethyldisilazane, tetramethyl disilazane, tmds, silanamine, n-dimethylsilyl-1,1-dimethyl, disilazane, 1,1,3,3-tetramethyl, c4h15nsi2, n-dimethylsilyl-1,1-dimethylsilylamine, 1,3,3-tetramethyldisilazane
PubChem CID 6327317
IUPAC-Name [(Dimethyl-$l^{3}-silanyl)amino]-dimethylsilizium
SMILES C[Si](C)N[Si](C)C
Spezifikation
Siedepunkt 99°C to 100°C
Chemischer Name oder Material Tetramethyldisilazane
Menge 10 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 741869
Flammpunkt −3°C (26°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with common organic solvents.
Formelmasse 133.34
Reinheit (%) 97%
Geruch Ammonia-like
Brechungsindex 1.4055
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.768
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethyldisilazane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethyldisilazane