Learn More
Tetramethylammoniumtetrafluoroborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498017 25 g 25 Gramm
11488017 5 g 5 Gramm
11408027 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17436.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 661-36-9 | C4H12BF4N | 160.95 g/mol
It is used in the catalytic reduction of 1,6-dihalohexanes by nickel(i) salen electrogenerated at glassy carbon cathodes in dimethylformamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der katalytischen Reduktion von 1,6-Dihalogenhexanen durch Nickel(i) Salen verwendet, das an Glaskohlenstoffkathoden in Dimethylformamid elektrolytisch erzeugt wird.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in heißem Wasser ist nahezu transparent.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661-36-9
Summenformel C4H12BF4N
Molekulargewicht (g/mol) 160.95
MDL-Nummer MFCD00011745
InChI-Schlüssel XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium fluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, tetramethylammonium salt, tetramethylazanium tetrafluoroborate, n,n,n-trimethylmethanaminium tetrafluoroborate 1-, tetramethylammonium ion tetrafluoroborate, ammonium, tetramethyl-, tetrafluoroborate 1-, acmc-209ntt, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, tetramethyl ammonium tetrafluoroborate
PubChem CID 12621
IUPAC-Name Tetramethylazanium;tetrafluorborat
SMILES C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 417°C to 419°C
Menge 25 g
Beilstein 3715404
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 160.95
Reinheit (%) 97%