Learn More
Tetramethylammoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11425183
Click to view available options
Menge:
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium iodide
CAS 75-58-1
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Odorless
Summenformel C4H12IN
Strukturformel (CH3)4NI
MDL-Nummer MFCD00011629
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3620030
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,9225
Synonym tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Insoluble in chloroform, ether
InChI-Schlüssel RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [I-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-Name tetramethylazanium iodide
Molekulargewicht (g/mol) 201.05
PubChem CID 6381
Formelmasse 201.05
Reinheit (%) 99%