Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337368
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337368 500 g 500 Gramm
11347368 10 g 10 Gramm
11327368 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030833.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide is used for anisotropic etching of silicon. As a basic solvent, it is used in the development of acidic photoresist in the photolithography process. It acts as phase transfer catalyst and surfactant and is used in the synthesis of ferrofluid in order to inhibit nanoparticle aggregation. It finds application in thermochemolysis, an analytical technique involving both pyrolysis and chemical derivatization of the analyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-59-2
Summenformel C4H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 91.154
MDL-Nummer MFCD00008280
InChI-Schlüssel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.865 g/mL
Flammpunkt 12°C (54°F)
Geruch Like alcohol
Strukturformel (CH3)4NOH
Menge 500 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9224
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 91.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % w/w in Methanol
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol, Tetramethylammonium hydroxide