Learn More
Tetramethylammoniumfluorid-Tetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30421864
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421864 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT20474350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate
CAS 17787-40-5
Summenformel C4H12FN . 4H2O
Menge 50 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride','tetrahydrate (9CI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride','tetrahydrate (8CI), Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
SMILES O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Tetramethylazanium;fluorid;tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 165.2
Formelmasse 165.1376