Learn More
Tetramethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30416154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416154 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT300150100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Chloride
CAS 75-57-0
Summenformel C4H12ClN
Menge 100 g
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Chloride, TMAC 100, Tetramine, Tetramine Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Tetramethylazanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 109.6
Formelmasse 109.0658