Learn More
Tetramethylammoniumchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylammonium chloride |
Namenshinweis | 98+% |
Schmelzpunkt | 420°C |
Farbe | Weiß bis Elfenbein |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (Argentometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3)4NCl |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: >60% (20°C). Other solubilities: insoluble in ether,benzene,slightly soluble in ethanol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetramethylammonium chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H370-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.