Learn More
Tetramethylammoniumchlorid, 97 %, kann ca. 3 % Kieselsäure als Rieselhilfe enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490853 1000 g 1000 Gramm
11400863 250 g 250 Gramm
11410863 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13288.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 75-57-0 | C4H12ClN | 109.597 g/mol
Tetramethylammonium binds AT-rich DNA polymers while concomitantly abolishing the preferential melting of AT versus GC base pairs. Supplied as 0.2 ?m filtered solution in 18 megohm water. It is employed as a phase transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylammonium bindet AT-reiche DNA-Polymere und hebt gleichzeitig das bevorzugte Schmelzen von AT- gegenüber GC-Basenpaaren auf. Lieferung als 0.2 μm-gefilterte Lösung in 18 Megaohm Wasser. Es wird als Phasentransferkatalysator eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Äther und Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Für ausreichende Belüftung sorgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-57-0
Summenformel C4H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 109.597
MDL-Nummer MFCD00011628
InChI-Schlüssel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC-Name Tetramethylazanium;chlorid
SMILES C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium chloride
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.17
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈3 % Siliciumdioxid enthalten
Strukturformel (CH3)4NCl
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2496575
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ether,and benzene.
Formelmasse 109.6
Reinheit (%) 97%