Learn More
Tetramethylammoniumacetat-Hydrat 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10547883 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10547883 5 g Glasflasche 5 Gramm
10484511 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547883 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 420490050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65 CHF
    56.90 CHF / 5 Gramm
    Sparen 1.75 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 10581-12-1 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10581-12-1
Summenformel C6H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00011630
InChI-Schlüssel MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate, tetramethyl ammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate 1:1, tetramethylammonium ion acetate, ammonium, tetramethyl-, acetate, tetramethylazanium acetate, n,n,n-trimethyl-methanaminiuacetate, acetate ion; tetramethylammonium ion
PubChem CID 82741
IUPAC-Name tetramethylazanium acetate
SMILES CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
Specifica
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium acetate hydrate
Namenshinweis 95%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)4NOCOCH3·xH2O
Menge 5 g
Fieser 01,1142
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium acetate hydrate
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.