Learn More
Tetramethylmethylenbis (Phosphonat), TRC
Artikelnummer. 30450589
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450589 50 mg 50 Milligramm
30450491 500 mg -
30452499 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450589 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88968050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16001-93-7
Summenformel C5H14O6P2
Molekulargewicht (g/mol) 232.1
IUPAC-Name Tetramethyl-methylenbis(phosphonat)
SMILES COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Formelmasse 232.0266