Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)platinum(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10390984 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10390984 5 g Glasflasche 5 Gramm
10388210 1 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10390984 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14221-02-4
Summenformel C72H60P4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 1244.25
MDL-Nummer MFCD00010014
InChI-Schlüssel SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
IUPAC-Name platinum;triphenylphosphan
SMILES [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Schmelzpunkt 159.0°C to 160.0°C
Elementanalytik 97.5% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]4Pt
Menge 5 g
Fieser 15,300; 16,98; 04,33; 05,34; 09,45; 10,33; 14,36; 15,30; 16,29; 17,32; 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 1244.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit