Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) |
| Namenshinweis | 95% |
| Schmelzpunkt | 122.0°C to 124.0°C |
| Farbe | Braun bis Rostbraun |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | [(C6H5)3P]4Ni |
| Menge | 5 g |
| Fieser | 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H228-Entzündbarer Feststoff.