Learn More
Tetrakis(dimethylsiloxy)silan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490188 5 g 5 Gramm
11400198 25 g 25 Gramm
11410198 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23754.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17082-47-2 | C8H24O4Si5 | 324.70 g/mol
It is employed for non-volatile NMR standard for high temperature work, in place of the highly volatile and as cross linker for vinyl functional silicones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird für nicht flüchtige NMR-Standards bei Hochtemperaturarbeiten eingesetzt, anstelle von Hochflüchtigen, und als Vernetzer für funktionelle Vinyl-Silikone.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17082-47-2
Summenformel C8H24O4Si5
Molekulargewicht (g/mol) 324.70
MDL-Nummer MFCD00053848
InChI-Schlüssel UOUILILVWRHZSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylsilyl orthosilicate
Spezifikation
Siedepunkt 188°C to 190°C
Chemischer Name oder Material Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Schmelzpunkt -60°C
Menge 5 g
Flammpunkt 67°C (153°F)
Brechungsindex 1.388
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.884
Beilstein 1793898
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 328.73
Reinheit (%) 97%