Learn More
Tetrakis(dimethylamino)titan(IV), 99,9 % (Metallbasis)
Product Code. 11380198
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11380198 25 g 25 Gramm
11370198 1 g 1 Gramm
11360198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11380198 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042932.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224,18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3275-24-9
Summenformel C8H24N4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 224.18
MDL-Nummer MFCD00014861
InChI-Schlüssel MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
IUPAC-Name Dimethylazanid; Titan(4+)
SMILES [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Specifications
Chemischer Name oder Material Tetrakis (dimethylamino)titanium (IV)
Farbe Braungelb
Dichte 0.96 g/mL
Siedepunkt 50°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt −30°C (−22°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ti[N(CH3)2]4
Menge 25 g
UN-Nummer UN3129
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 224.19
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke