Learn More
Tetrakis(acetonitril)palladium(II)-bis(trifluormethansulfonat) > 90 %, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate) |
| CAS | 68569-14-2 |
| Summenformel | C8 H12 N4 Pd . C F3 O3 S |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(triflate), Tetrakis(acetonitrile)palladium Ditriflate, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Ditriflate, (SP-4-1)-Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Salt With Trifluoromethanesulfonic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/4C2H3N.CHF3O3S.Pd/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-1 |
| SMILES | CC#[N][Pd+2]([N]#CC)([N]#CC)[N]#CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Tetrakis(ethylidin-λ 5-Azanylpalladium(2+);trifluormethansulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 419.697 |
| Formelmasse | 418.961 |