Learn More
Tetrakis(acetonitril)palladiumbis(tetrafluoroborat), TRC
Artikelnummer. 30418689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418689 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT296285250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate)
CAS 21797-13-7
Summenformel C8H12B2F8N4Pd
Menge 250 mg
Synonym NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate
InChI-Formel InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
SMILES [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Acetonitril;Palladium(2+);Ditetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 444.24
Formelmasse 444.0155