Learn More
Tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxymethyl]methan, Mikromol
Beschreibung
Tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxymethyl]methan, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Plastic additive 09 |
| CAS | 6683-19-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Plastic additive 09 |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C73 H108 O12 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid 1,1'-[2,2-bis[[3-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl] ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic acid neopentanetetrayl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic acid tetraester with pentaerythritol, A 1010, A 1010 (antioxidant), ADK Stab AO 60, AO 1, AO 1010, AO 60, AT 10, AT 10 (antioxidant), Anox 20, Anox 20AM, Antiox 10, Antioxidant 1010, Arenox A 10, BC 1010, BP 101, Carbyltetramethylene tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate), Chemnox 1010, Chinox 1010, Cyanox 2110, Dovernox 10, Ethanox 310, Evernox 10, Fenozan 22, Fenozan 23, Fero NF 130, Hostanox O 10, IR 1010, IX 1010, Irganox 101, Irganox 1010, Irganox 1010FF, Irganox 1010FP, Irganox 1040, Irganox 1066, Irganox L 101, Irganox RA 1010, Iruga 1010, JY 1010, KY 1010, KY 7910, Longnox 10, Mark AO 60, NF 130, Naugard 10, Neopentanetetrayl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate, PH 1010, Phenosane 23, Quantox 1010, RA 1010, Ralox 630, Richnox 1010, S 1010, Songnox 1010, Sonox 1010, Stabiace PH 1010, Sumilizer BP 101, TTHP, Tetraalkofen BPE, Tinogard TT, Tominox TT, Tominox TT 50, Ultranox 210, Pentaerythritol 4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionate, Pentaerythritol tetra[3-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propanoate], Pentaerythritol tetra[β-(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate], Tetrakis[3-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionyloxymethyl]methane, Tetrakis[[[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]oxy]methyl]methane, Tetrakis[methylene(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)]methane, ... |
| InChI-Formel | InChI=1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C |
| Mehr anzeigen |