Learn More
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)zirconium(IV), 99.9 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388348 1 g 1 Gramm
11378348 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039548.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18865-74-2
Summenformel C44H80O8Zr
Molekulargewicht (g/mol) 828.34
MDL-Nummer MFCD00145380,MFCD00145380
InChI-Schlüssel ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 50919870
IUPAC-Name tetrakis(5-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one) zirconium
SMILES [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Schmelzpunkt 318°C to 320°C
Siedepunkt 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Menge 1 g
Formelmasse 824.3
Reinheit (%) 99.9%