Learn More
Tetraisobutyldialuminoxan, 10 Gew.-%-Lösung in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11955971 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
11945971 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955971 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435988000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-00-5 , 108-88-3
Summenformel C16H36Al2O
Molekulargewicht (g/mol) 298.42
InChI-Schlüssel CTNFGBKAHAEKFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-.mu.-oxodi, tetrakis isobutyl-mu-oxodialuminium, tetraisobutyl dialumoxane, aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-mu-oxodi, bis diisobutylaluminum oxide, bis-diisobutylaluminum-oxide, tetraisobutyldialuminoxane solution, tetraisobutyldialuminoxane solution, 10 wt. % in toluene, bis 2-methylpropyl alumanyl oxy bis 2-methylpropyl alumane
PubChem CID 16684086
IUPAC-Name Bis(2-methylpropyl)alumanyloxy-bis(2-methylpropyl)aluman
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)O[Al](CC(C)C)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraisobutyldialuminoxane
Farbe Farblos
Dichte 0.8670g/mL
Siedepunkt 111°C
Flammpunkt -8°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.867
Formelmasse 298.42
Physikalische Form Lösung
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.