Learn More
Tetrahydroxychinon, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydroxyquinon |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 1371548 |
Formelmasse | 208.12 mol |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |