Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-carbonitril, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 127.21 |
Reinheit (%) | 97% |