Learn More
Tetrahydrothiophen-3-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
10 g
25 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tetrahydrothiophen-3-one |
| Dichte | 1.192 |
| Siedepunkt | 174°C to 175°C |
| Flammpunkt | 77°C (170°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.529 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 105201 |
| Formelmasse | 102.16 |
| Reinheit (%) | 97% |