Learn More
Tetrahydropyran, TRC
Artikelnummer. 30411248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411248 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT295030250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran
CAS 142-68-7
Summenformel C5 H10 O
Menge 250 g
Synonym 2H-Pyran','tetrahydro-, Pyran','tetrahydro- (3CI), Tetrahydro-2H-pyran, NSC 65448, Oxacyclohexane, Oxane, Pentamethylene oxide, THP, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrane
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCOCC1
IUPAC-Name Oxan
Molekulargewicht (g/mol) 86.132
Formelmasse 86.0732